07233
Maximum Recovery Diluent
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Peptone Saline Diluent
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 8199:2018
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L
sodium chloride, 8.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
Compatibilità
nonselective for bacteria (General Media)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?