92435
TBX Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Tryptone Bile X-glucuronide Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 16649-1:2018
according to ISO 16649-2:2001
according to ISO 16649-3:2015
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
X-β-D-glucuronide, 0.075 g/L
peptone, 20 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.2±0.2 (25 °C in H2O)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms