FHIFI-RO
Roche
Sistema PCR FastStart™ alta fedeltà
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001)
sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
Livello qualitativo
Caratteristiche
High Fidelity PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart
Confezionamento
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U])
pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
5 unit/μL
Parametri
72 °C optimum reaction temp.
tecniche
PCR: suitable
input
purified DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I protocolli hot start hanno migliorato la specificità, la sensibilità e la resa della PCR. I gruppi bloccanti termolabili posti sui residui amminoacidici della Taq DNA polimerasi FastStart™ rendono l'enzima inattivo a temperatura ambiente. Non si verifica alcun allungamento dei primer a basse temperature nella fase in cui questi tendono a legarsi in modo non specifico. La Taq DNA polimerasi FastStart™ viene attivata dalla rimozione dei gruppi bloccanti con una fase di preincubazione a +95 °C. Il sistema per PCR FastStart™ High Fidelity è il prodotto ideale per la PCR multiplex.
- Miscela enzimatica FastStart™ High Fidelity (5U/μL) in tampone di stoccaggio
- Tampone di reazione FastStart™ High Fidelity, 10x concentrato con MgCl2 18 mM
- Tampone di reazione FastStart™ High Fidelity, 10x concentrato senza MgCl2
- Soluzione madre di MgCl2, 25 mM
- DMSO
Applicazioni
- PCR
- PCR Multiplex
- RT-PCR
- Amplificazione di templati ricchi in GC
- PCR difficili o impegnative
- Amplificazione del genoma del Papillomavirus umano e del DNA metilato
Il sistema per PCR FastStart™ High Fidelity è il prodotto di elezione per la PCR multiplex.
Usare il sistema FastStart™ High Fidelity nella versione dNTPack comprendente anche una miscela di nucleotidi per PCR pronti all′uso.
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellenti prestazioni multiplex.
- Per risultati rapidi di qualità elevata, usare anche il kit di ottimizzazione della PCR di Roche.′
- Maggiore fedeltà.
- Fedeltà quattro volte superiore rispetto alla DNA polimerasi Taq e alla DNA polimerasi Taq FastStart.
- Amplificazione di DNA impegnativo.
- Viene fornito il DMSO, un additivo per PCR da usare con i template difficili.
Confezionamento
Qualità
Definizione di unità
Attività per volume: 5 U/μL
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Solo come componenti del kit
- FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- DMSO
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.