Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
ZSQ240UCVT0
Milli-Q
Sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240CV
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with repeat preset volume dispensing
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
Largh. sistema
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Preset Volume Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Peso
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Impurezze
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Con cartuccia SQPAK TOC Quanta e filtro finale SQPAK
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240CV eroga sia acqua pura osmotizzata (RO), sia acqua ultrapura (Tipo 1). Beneficia di un erogatore di volumi fissi predefiniti che registra il volume da erogare e ripete l′erogazione del volume desiderato di acqua ultrapura. Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240CV è 1 delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series. In questa configurazione, l′unità per la produzione dell′acqua RO e il modulo di erogazione dell′acqua ultrapura costituiscono un′unità unica e non possono essere separati. Questo sistema soddisfa tutte le necessita del laboratorio per quanto riguarda l′acqua pura RO e l′acqua di Tipo 1.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • Un LED colorato permette di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre i livelli di TOC vengono ridotti mediante fotossidazione da una lampada UV integrata
  • Il modulo Milli-Q® SQ 200 combinato all′unità di produzione dell′acqua osmotizzata mette a disposizione acqua ultrapura appena erogata; quando si aggiungono altri moduli di erogazione autonomi, grazie al serbatoio mobile SQ Switch, l′acqua ultrapura è disponibile in qualunque posizione, all′interno o all′esterno del laboratorio, raggiunta da una presa elettrica
  • Riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h) dell′unità per la produzione d′acqua pura
  • La valvola di dosaggio gravimetrico Gravity (facoltativa) consente di erogare l′acqua RO direttamente dalla base del serbatoio SQ Switch a una portata massima di 6 L/h
  • L'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa
  • Un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
  • La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • Le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo non comprende:
  • le cartucce SQPAK & il filtro finale
  • il serbatoio SQ Switch da 3,5 L
  • la valvola SQ Gravity o il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazioni: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 µm. Consultare la sezione del manuale d′uso dedicata ai componenti.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio