Key Documents
SQPAKBI0M1
Milli-Q
Filtro finale SQPAK Bio
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrizione generale
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il filtro finale SQPAK Bio garantisce l′erogazione al punto d′uso d′acqua ultrapura (Tipo 1) di alta qualità.
La tecnologia di purificazione prevede un ultrafiltro che rimuove batteri, particelle e macromolecole (come pirogeni, nucleasi e proteasi) dall′acqua ultrapura.
Da usare con il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura della gamma Milli-Q® SQ 2Series, come i sistemi Milli-Q® SQ 200/200P e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Applicazioni
Il filtro finale SQPAK Bio è utile per le applicazioni di laboratorio che prevedono l′impiego di cellule e per lavori di biologia molecolare.
Caratteristiche e vantaggi
  • La sostituzione è agevole, basta una semplice rotazione
  • Si raccomanda la sostituzione ogni 3 mesi
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri e pirogeni
  • Modalità d′azione: ultrafiltrazione
  • Applicazioni: terreni di coltura cellulare, biologia molecolare
  • Uso previsto: riduzione della carica microbica
  • Istruzioni d′uso: Questo articolo fornisce acqua ultrafiltrata con fibre cave.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany