Documenti fondamentali
CDUFBC001
Milli-Q
Cartuccia Biopak® C Clinical
Removes bacteria and bacterial by-products from water. For use with AFS® and Milli-Q® CLX systems.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Sterilità
0.22 μm filtered
Caratteristiche
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
Composizione
(polysulfone hollow fibers)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
BioPak®
Parametri
≥1 bar pressure (3 bar)
0.5 mL/min air diffusion at 2 bar
1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C
5 °C temp. range (35 °C)
Volume
100 L
100000 mL
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (PTFE)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Milli-Q® CLX
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L'unità Biopak C è una cartuccia da ultrafiltrazione monouso progettata per la purificazione finale in linea dell'acqua destinata agli analizzatori per immunodosaggi e chimica clinica.
La cartuccia rimuove in modo efficiente i sottoprodotti batterici, come ad es. la fosfatasi alcalina (ALP), dall'acqua di alimentazione dell'analizzatore utilizzata per diluire i reagenti, preparare i bianchi e sciacquare tubi e sonde. This results in a more stable baseline and better assay reliability.
La cartuccia da ultrafiltrazione Biopak® C è composta da fibre cave di polisolfone che ottimizzano la rimozione di ALP batterica e batteri, mantenendo nel contempo un flusso elevato.
Applicazioni
®
Caratteristiche e vantaggi
  • Produce acqua priva di ALP (< 1 μunità/μL).
  • Assicura livelli di contaminazione batterica inferiori a 10 ufc/mL (tipicamente <1 ufc/mL).
  • Progettata per rimuovere le endotossine con valori di riduzione logaritmica maggiori o uguali a 4 per concentrazioni dei pirogeni nell′acqua di alimentazione comprese tra 1.000 e 10.000 EU/mL e una riduzione delle nucleasi da 1 μg/mL a meno di 0,01 ng/mL alla pressione dell'acqua di alimentazione di 1 bar.
  • Assicura linee di base stabili nei saggi, migliorandone l′affidabilità.
  • Riduce la necessità di eseguire frequenti tarature dell'analizzatore.
  • Elimina la necessità di decontaminare di frequente l'analizzatore evitando i costosi tempi di fermo.
  • Include: etichetta autoadesiva.
  • Replaced every 6 months for optimal results.
Componenti
Polysulfone hollow fibers for ALP and bacteria removal
Altre note
Istruzioni d′uso
  • Ritenzione degli organismi: Batteri e pirogeni
  • Modalità d′azione: ultrafiltrazione
  • Applicazioni: terreni di coltura cellulare, biologia molecolare
  • Uso previsto: riduzione della carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata per ultrafiltrazione con fibre cave. Consultare la sezione “Sostituzione” del foglio informativo presente nella confezione.
  • Istruzioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Istruzioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2