ZSQ200UPT0
Sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200P
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from a pressurized purified water loop
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
7 kg operating weight (15.4 lb)
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largh. sistema
14.1 cm (5.6 in.)
25.8 cm (10.2 in.) cm , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Peso
6 kg (13.2 lb ), (system)
Impurezze
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK™ Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK™ Bio Final filter
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
input
feed water nature pure water (Pressurized purified (RO/DI) water loop)
output
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200P eroga acqua ultrapura (Tipo 1) a partire da un anello pressurizzato di acqua purificata (RO/DI). Beneficia di un braccio erogatore flessibile che eroga acqua ultrapura ed è semplice e intuitivo da utilizzare anche da parte degli operatori senza esperienza. Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200P è una delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series, gamma che offre piena autonomia agli utilizzatori e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
- Un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; c
- Un LED colorato consente di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre, i livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
- La configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
- La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
- Le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Questo numero di catalogo non comprende:
- la cartuccia SQPAK™ e il filtro finale
- il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
- il necessario anello di alimentazione dell′acqua pura
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazioni: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 µm. Consultare la sezione del manuale d′uso dedicata ai componenti.
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Accessorio
consumable