Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
ZSQ200U0TK
Milli-Q
Kit del sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module; Includes one 3.5 L Milli-Q® SQ Switch Tank.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
Resistività
18.2 MΩ-cm
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largh. sistema
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezze
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il kit del sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200 eroga acqua ultrapura (Tipo 1) a partire dall′acqua pura osmotizzata (RO) di un serbatoio SQ Switch da 3,5 L. L′acqua ultrapura viene erogata da un braccio erogatore flessibile. Il modulo d′erogazione deve essere associato a un′unità di produzione Milli-Q® SQ 2Series che riempirà con acqua pura RO il suo serbatoio mobile SQ Switch.
Il modulo d′erogazione Milli-Q® SQ 200 consente di allestire o di ampliare fino a 5 delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C e Milli-Q® SQ 240CV. Queste configurazioni offrono piena autonomia agli utilizzatori e si adattano alle mutevoli esigenze del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • Un LED colorato consente di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩcm
  • I livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
  • Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, questo modulo d′erogazione autonomo rende disponibile in qualunque postazione dotata di una presa elettrica acqua ultrapura appena erogata
  • Riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h) dell′unità per la produzione d′acqua pura
  • La configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
  • La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • Le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo comprende:
  • il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura da un serbatoio da 3,5 L
  • un serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L
Questo numero di catalogo non comprende:
  • cartucce SQPAK o filtri finali
  • valvola SQ Gravity
  • l′unità per la produzione dell′acqua pura RO indispensabile per riempire il serbatoio SQ Switch da 3,5 L: il sistema di purificazione Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
  • il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany