ZSQ240GVT0
Valvola di dosaggio gravimetrico Milli-Q® SQ Gravity
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrizione generale
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
La valvola di dosaggio gravimetrico Milli-Q® SQ Gravity consente di erogare l′acqua pura RO dal serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L.
Si tratta di una valvola manuale dotata di un tubo lungo 2 m da connettere al retro della base del serbatoio SQ Switch da 3,5 L, parte integrante dei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series.
Nella confezione è inclusa una chiave speciale che facilita la disconnessione del tubo.
La valvola di dosaggio gravimetrico Milli-Q® SQ Gravity consente di erogare l′acqua pura RO dal serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L.
Si tratta di una valvola manuale dotata di un tubo lungo 2 m da connettere al retro della base del serbatoio SQ Switch da 3,5 L, parte integrante dei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series.
Nella confezione è inclusa una chiave speciale che facilita la disconnessione del tubo.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany