Documenti fondamentali
ZSR240PFT0
Milli-Q
Modulo di prefiltrazione Milli-Q® SP 240
greener alternative
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il modulo di prefiltrazione Milli-Q® SP 240 pretratta l′acqua potabile di rete per l′alimentazione dell′unità per la produzione di acqua pura RO. Si raccomanda l′impiego di questo modulo di prefiltrazione per incrementare le prestazioni dell′unità produttiva dell′acqua RO dei sistemi di purificazione Milli-Q® SQ 2Series.
Caratteristiche e vantaggi
  • Una pompa regola la pressione dell′acqua d′alimentazione per garantire una portata costantemente elevata della membrana RO, fino a 42 L/h
  • Il blocco di pretrattamento SQPAK Gard protegge la membrana da osmosi inversa rimuovendo efficacemente dall′acqua d′alimentazione contaminanti quali cloro libero, colloidi e particelle
  • La configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il modulo vicino all′unità per la produzione di acqua pura RO e di spostarlo in seguito, se necessario
  • La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock, ogni volta che si esaurisce, semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • Le dimensioni compatte favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo non comprende:
  • la cartuccia SQPAK
  • il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio