Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti fondamentali
ZIX7003P0C
Milli-Q
Sistema per l′acqua pura Milli-Q® IX con erogatore E-POD®
greener alternative
input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Sinonimo/i:
Sistema per l’acqua pura Milli-Q® IX 7003 con erogatore E-POD®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® IX
Confezionamento
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
3 L/hr flow rate
60 L/day max. usage
~2 L/min distribution flow rate
Alt. × prof. × largh.
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.), E-POD®
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Questo codice articolo comprende il sistema e un erogatore E-POD®.
Sistema per la produzione di acqua pura Milli-Q® IX 7003
Il sistema Milli-Q® IX 7003 è una soluzione per la purificazione dell′acqua compatta, ergonomica, senza mercurio e intelligente che fornisce a richiesta acqua costantemente pura di qualità elevata. Il sistema è caratterizzato da tre componenti separati e distinti:
  • L′unità di produzione dell'acqua pura si presta a diverse possibilità; la manutenzione è semplificata rispetto ai sistemi precedenti.
  • il serbatoio intelligente di stoccaggio dell′acqua purificata, che assicura la massima protezione da qualunque fonte di contaminazione esterna
  • L′erogatore al punto di utilizzo E-POD®, completamente rinnovato, per un accesso comodo e rapido ad acqua pura pressurizzata. L′interazione intuitiva è garantita dall′ampio touch screen, che visualizza i dati essenziali rassicurando in tutto e per tutto l′utente. Con ogni unità di produzione IX si possono utilizzare fino a due erogatori E-POD®, collocabili in diverse posizioni all′interno dello stesso laboratorio o in laboratori adiacenti.
Erogatore E-POD®
Accesso sempre rapido e comodo all′acqua pura pressurizzata di tipo 2. Un erogatore ergonomico e compatto, dall′uso intuitivo, che garantisce l′efficienza dell′ambiente di lavoro. Sull′interfaccia touch screen dell′E-POD® le funzioni essenziali del sistema sono sempre a portata di mano.
Applicazioni
Il sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003 produce acqua pura (Tipo 2).
  • Per applicazioni di laboratorio critiche come: preparazione di terreni di coltura microbiologici, soluzioni coloranti per istologia e citologia, immunoistochimica (IHC), gel e tamponi per elettroforesi, western blotting, immunodosaggi (ELISA, RIA), test di dissoluzione dei farmaci, determinazione della domanda biologica d′ossigeno (BOD) e della domanda chimica d'ossigeno (COD), spettroscopia UV/Vis, titolazione, ecc. Può essere usato anche per preparare campioni per fluorometria laser, nella sintesi e nella caratterizzazione delle membrane per celle a combustibile, o nella sintesi di nanocompositi per via elettrochimica.
  • Per applicazioni generali di laboratorio: preparazione di campioni (diluizione, estrazione...), preparazione di tamponi e reagenti, risciacquo della vetreria, ecc.
  • per alimentare strumenti di laboratorio come autoclavi, lavavetrerie, camere climatiche e per test di stabilità, analizzatori clinici e coloratori per vetrini, generatori di idrogeno e sistemi per acqua ultrapura (per es. il sistema Milli-Q® IQ 7000).
Erogatore E-POD®
  • L′erogatore remoto E-POD® è progettato per offrire flessibilità nell′erogazione di acqua pura di Tipo 2, con erogazione a portata variabile e volumetrica.
Caratteristiche e vantaggi
Milli-Q® IX 7003 Pure Water System
  • Delivers pure water quality that meets Pharmacopeia and ISO requirements.
  • Easy to use with carefree maintenance.
  • Delivers reliable Type 2 pure water with continuous quality monitoring.
  • Compact with space-saving installation options.
  • Mercury-free ECH2O® lamps use UVC LED technology to inactivate bacteria.
  • Uses IPAK Gard® pre-treatment cartridge protects the reverse osmosis (RO) membrane to improve system performance.
  • Elix® electrodeionization (EDI) module delivers consistently superior quality pure water with no maintenance and at low running costs.
  • Intelligent pure water storage solution provides multi-targeted protection from bacterial, particulate, and CO2 contamination by using bactericidal UV lamp, a vent filter, automatic sanitization module (ASM), and an overflow sensor.
  • Automatic e-record archiving.
  • Integrated, simplified data management.
E-POD® Dispenser
  • Provides pressurized pure water, up to 2 L/min.
  • 3 different final filters can be connected to target specific contaminants and remove them right when dispensing pure water.
  • 5" touchscreen with bright, colored LCD display is easy to read and convenient to use, even with gloves on. It is located at eye level and orientable (120°).
  • Navigation in operating and dispensing modes is intuitive, without spending time going through multiples menus to find the information.
  • Graphic icons on the display allow all users to quickly and easily operate the system.
  • Comprehensive information displayed on the screen (water quality, system status, tank level, operating mode, volume dispensed) allows to always dispense the expected water quality.
  • Two modes to dispense pure water:
  • Variable flow (2 different flows, thanks to the dispensing wheel: low flow and full flow up to 2 L/min).
  • Volumetric water dispensing automatically delivers a specific water volume, from 20 mL to 100 L (in 1 mL increments).
  • The water dispenser has more than 1,500 positions (up to 30 horizontal notched positions, 360° around, and 54 vertical notched positions). Hence, daily operations are easier because the dispenser is well adapted to the size and shape of all the containers used in the laboratory.
  • Can be installed on a wall-mounted horizontal articulated extension, allowing for maximum bench space.
MyMilli-Q Digital Services
Be fully supported by MyMilli-Q Remote Care online monitoring and service capability, for your lab′s maximum productivity.
  • Immediate and customizable notifications of system alerts and alarms 24/7, by e-mail and SMS.
  • Real-time system information, performance, water quality data and more on your computer or mobile device.
  • Rapid, online diagnostics – and even remote repairs possible – by our service team.
  • Full data traceability and effortless data access and retrieval capabilities facilitate audit preparation and lab accreditation.
  • Online management of your service and consumable contracts.
Un Prodotto verde alternativo: Il sistema Milli-Q® IX 7003 è stato sottoposto a valutazione relativamente a ben 7 aspetti che impattano in maniera cruciale sul Global Warming: energia & emissioni, acqua, imballaggio, materiali, fornitori & produzione, economia circolare, e usabilità & innovazione. Il sistema Milli-Q® IX 7003, riconosciuto ufficialmente come Prodotto verde alternativo, è certificato per un utilizzo ridotto di elettricità, acqua e plastica ed è completamente privo di mercurio. È possibile prendere visione della scheda di punteggio Design for Sustainaibility (DfS) del sistema Milli-Q® IX 7003.
Altre note
Componenti necessari ma non inclusi:
  • Se per questo specifico prodotto (vedi N° catalogo) si desidera ricevere una country box (confezione ad hoc per il proprio paese), con guida all'uso nella lingua locale e un cavo di alimentazione adattato alla rete elettrica locale, è necessario un′ordine supplementare.
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra.
  • È soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua. I serbatoi di conservazione per i sistemi Milli-Q® IQ/IX da 25 L, 50 L o 100 L ed eventuali erogatori remoti E-POD® aggiuntivi vanno ordinati separatamente.
  • Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Articoli
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.