Merck
Sistema per l’acqua pura Milli-Q® IX con erogatore E-POD® input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Sistema per l’acqua pura Milli-Q® IX con erogatore E-POD®
Sistema per l’acqua pura Milli-Q® IX con erogatore E-POD® input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Sostenibilità
Caratteristica
Livello qualitativo
Portata di produzione (L/h)
Consumo d’acqua giornaliero (L/giorno)
Qualità dell’acqua d’alimentazione
Qualità dell'acqua