Key Documents
ZWBASE012
Milli-Q
ROCare
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
Sinonimo/i:
ROCare B
About This Item
Codice UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
removes organics, grime and slime from RO membranes
Confezionamento
pkg of 12 packs
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature (Tightly closed)
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Deve essere utilizzato periodicamente, quando richiesto dal sistema o quando la percentuale di reiezione ionica della membrana RO si riduce per più del 5% o quando la portata del permeato RO si riduce per più del 10% a causa delle incrostazioni.
Applicazioni
®®®®
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2