Documenti fondamentali
ZFC0NN2ST
Milli-Q
Raccordo 2 m
Connects a system to a tank, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinonimo/i:
Raccordo da sistema a serbatoio, 2 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 pieces
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Lunghezza
2 m , Cable
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Questo raccordo di 2 m di lunghezza è un accessorio utilizzato per collegare un serbatoio a un sistema per la purificazione dell'acqua Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 o Milli-Q® EQ 7000/08/16. Riunisce i raccordi idraulici ed elettrici in una guaina lunga 2 m. È disponibile anche nella versione di 5 m di lunghezza (ZFC0NN5ST).
Caratteristiche e vantaggi
  • Consente di installare un serbatoio a una distanza massima di 2 m dal sistema
  • Permette un'installazione pulita e una integrazione nell'ambiente di laboratorio senza cavi e tubi in vista, includendoli in un'unica guaina bianca.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany