Documenti fondamentali
SMEQ00KT
Milli-Q
Kit di montaggio su sistema per POD di sistemi Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to mount the Q-POD® dispenser directly on the system.
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.13
Caratteristiche
Allows to install and mount the Q-POD® dispenser on the system
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Alt. sistema
9.4 cm (3.7 in.)
Largh. sistema
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.6 cm (7.3 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit di montaggio del sistema per sistemi Milli-Q® EQ 7000/08/16 permette di ottenere una configurazione più compatta, consentendo di posizionare l'erogatore Q-POD® direttamente sul sistema stesso. Il POD può essere posizionato in quattro punti: in alto a destra o a sinistra, oppure in basso a destra o a sinistra. In questo modo si troverà nel punto più comodo e adatto alle vostre esigenze di laboratorio.’
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany