Key Documents
TANKVH1A1
Milli-Q
Filtro di sfiato
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants. For High-Flow applications.
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato HF (per portate elevate)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Altezza
15.5 cm (6.1 in.)
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro di sfiato, riprogettato per un′integrazione perfetta, assicura una protezione ottimale da contaminanti aerodispersi quali particolato e microrganismi in modo da preservare la purezza dell′acqua pura o ultrapura conservata nei serbatoi di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX per applicazioni ad alta portata (per portate >16,5 L/min).
Man mano che il serbatoio si svuota dell′acqua che contiene, l′aria che entra nel sistema passa attraverso il filtro di sfiato. In questo modo, la quantità di contaminanti di origine atmosferica che entrano nel serbatoio viene ridotta in maniera significativa, evitando la formazione di un biofilm all′interno del serbatoio.
Il filtro di sfiato collocato sulla sommità del serbatoio di stoccaggio può essere sostituito con facilità e si inserisce senza sforzo con il minimo ingombro.
Applicazioni
L′acqua Milli-Q® pura (Tipo 2) e ultrapura (Tipo 1) di qualità elevata, prodotta a partire dall'acqua di rete, viene impiegata principalmente nella ricerca e in attività di controllo qualità in un gran numero di laboratori di tutto il mondo.
Caratteristiche e vantaggi
  • Filtro a membrana idrofobo per la ritenzione di particelle solide e batteri.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto