Merck
Tutte le immagini(13)
Documenti fondamentali
ZIQ7010T0C
Milli-Q
Sistema per la purificazione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7010
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 10 L/hr from tap water feed.
Sinonimo/i:
Type 1 Water System
About This Item
Codice UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® IQ
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
10 L/hr flow rate (Type II)
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Il sistema Milli-Q® IQ 7010 è dotato di cartucce di purificazione, di una progettazione idraulica e di funzionalità software d′avanguardia. Compatto, ergonomico e intelligente, fornisce a richiesta acqua costantemente pura e ultrapura di qualità elevata. Il sistema è caratterizzato da quattro componenti separati e distinti:
  • l′unità di produzione dell'acqua pura e ultrapura Milli-Q® si presta a diverse possibilità di installazione; la manutenzione è semplificata rispetto ai sistemi precedenti.
  • Il serbatoio intelligente di stoccaggio dell′acqua purificata, che assicura la massima protezione da qualunque fonte di contaminazione esterna.
  • L'erogatore al punto di utilizzo E-POD®, completamente rinnovato, offre un accesso comodo e rapido ad acqua pura (di Tipo 2) pressurizzata.
  • L′erogatore Q-POD® eroga in modo agevole acqua ultrapura di elevata qualità (di Tipo 1), con una velocità di flusso che va dal goccia a goccia fino a 2 L/min.
Una singola unità di purificazione può rifornire fino a quattro erogatori POD, ognuno dei quali è dotato di un touch screen digitale integrato che consente di interagire col sistema in modo intuitivo e di godere di una pratica erogazione dell′acqua e di un rapido accesso ai dati, anche da postazioni di lavoro distanti.
Le peculiarità di una concezione unica nel suo genere includono il risciacquo automatizzato del sistema prima della produzione, per garantire che nel serbatoio di stoccaggio entri esclusivamente acqua pura di eccellente qualità. La compattezza dell′unità di produzione e del serbatoio consente di scegliere tra una collocazione a parete o sotto il banco, mantenendo in ordine i piani di lavoro per ottimizzare lo spazio di laboratorio.
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Applicazioni
Il sistema Milli-Q® IQ completamente integrato, aggiornato, intelligente, intuitivo e verde per acqua pura e ultrapura. L′acqua ultrapura prodotta da questo sistema viene utilizzata per tecniche analitiche sensibili: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC e altri tipi di cromatografia, oltre che per analisi elementari con GF-AAS e ICP. È inoltre raccomandato per l′uso nell′ambito delle scienze della vita, per esempio in biologia cellulare, biologia molecolare e biochimica. Altri esempi di applicazioni includono la preparazione e l′analisi di nanoparticelle.
L′acqua pura del sistema è utilizzata per applicazioni generali di laboratorio, come la preparazione di tamponi, reagenti e soluzioni a pH definito. Può essere usata anche per preparare terreni di coltura microbiologica, reagenti istologici e soluzioni coloranti, oltre che per alimentare apparecchiature di laboratorio (lavavetrerie, generatori di idrogeno, ecc.).
Caratteristiche e vantaggi
Servizi digitali MyMilli-Q™
  • Fatevi assistere dalla funzione di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q™ Remote Care, per aumentare al massimo la produttività del laboratorio.
  • Notifiche immediate e personalizzabili di allerte e allarmi del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail e SMS
  • Informazioni sul sistema in tempo reale, prestazioni, dati sulla qualità dell'acqua e altro ancora direttamente su computer o dispositivo mobile.
  • Diagnostica rapida online–e possibilità di riparazioni a distanza–da parte del nostro servizio tecnico.
  • La completa tracciabilità e la possibilità di accesso e recupero dei dati senza difficoltà facilitano la preparazione delle verifiche ispettive e l'accreditamento del laboratorio.
  • Gestione online dei contratti di assistenza e dei materiali di consumo.
Sistema di purificazione dell'acqua
  • Lampade UV ech2o® fotossidanti e battericide, brevettate, senza mercurio, per l'inattivazione dei batteri e l'ossidazione delle impurezze organiche.
  • La cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® protegge la membrana da osmosi inversa (RO) migliorando le prestazioni del sistema.
  • La cartuccia per la purificazione finale ad alta efficienza IPAK Quanta® rimuove dall'acqua pura gli ioni e i contaminanti organici in tracce.
  • La RO intelligente garantisce una portata costante, riduce il consumo d′acqua e rimuove i contaminanti.
  • Il modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix® produce acqua pura di qualità costantemente elevata, senza manutenzione e con costi di esercizio ridotti.
  • Il serbatoio intelligente per lo stoccaggio dell′acqua (25 L, 50 L & 100 L) con filtro di ventilazione integrato senza saldature e lampada UV battericida ech2o® per ASM senza mercurio, protegge la qualità dell′acqua immagazzinata.
  • Eroga acqua ultrapura con TOC (carbonio organico totale) a livelli stabilmente bassi.
    Il monitor A10® completamente rinnovato assicura misurazioni accurate dei livelli di TOC.
  • Dall′ampia gamma di Application POD-Pak è possibile scegliere la soluzione giusta per una qualità dell′acqua che sia adatta a ogni specifica esigenza.
  • Gli erogatori E-POD® e Q-POD® compatti, ergonomici e intuitivi consentono di disporre di un′erogazione su misura e rendono l′attività del laboratorio più agevole che mai.
  • Tutti i materiali di consumo sono dotati di etichette e-Sure (basate sulla tecnologia RFID), che oltre alla tracciabilità garantiscono qualità e sicurezza.
  • Una gestione dei dati potente, integrata, e senza carta semplifica e velocizza la gestione dei dati del sistema dell′acqua.
  • Opzioni di installazione flessibili e salvaspazio, senza disordine. L′unità di purificazione e il serbatoio possono essere installati sopra o sotto il banco oppure a parete.
  • È possibile scegliere la combinazione di opzioni più adeguata alle proprie esigenze di spazio.
  • Anche quando il laboratorio non è in servizio, la modalità “Laboratorio Chiuso” mantiene costante la qualità dell′acqua del sistema con un consumo di energia ridotto al minimo.
  • Fabbricato in un sito produttivo certificato ISO 9001 e ISO 14001.
  • Un Prodotto verde alternativo: Il sistema Milli-Q® IQ 7003 è stato sottoposto a valutazione relativamente a ben 7 aspetti che impattano in maniera cruciale sul Global Warming: energia & emissioni, acqua, imballaggio, materiali, fornitori & produzione, economia circolare, e usabilità & innovazione. Il sistema Milli-Q® IQ 7003, riconosciuto ufficialmente come Prodotto verde alternativo, è certificato per un utilizzo ridotto di plastica e di elettricità ed è completamente privo di mercurio. È possibile prendere visione della scheda di punteggio Design for Sustainaibility (DfS) del sistema Milli-Q® IQ 7003.
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi.
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
Uso previsto: purificazione dell′acqua.
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione “Introduzione” nel manuale d′uso fornito col sistema (disponibile nella chiavetta USB allegata alla confezione).
Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
  • Se si desidera la country box (confezione ad hoc per il proprio paese) specifica di questo sistema, comprendente il manuale d′uso nella lingua locale e il cavo di alimentazione opportuno, è necessario un ordine supplementare.
  • Il prezzo indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra e può essere soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Un prodotto Alternativa verde: Il sistema è stato sottoposto a valutazione relativamente a ben 7 aspetti che impattano in maniera cruciale sul Global Warming. Il sistema Milli-Q® IQ 7010, riconosciuto ufficialmente come prodotto Alternativa verde, è certificato per un utilizzo ridotto di plastica e di elettricità ed è completamente privo di mercurio. È possibile prendere visione della scheda di punteggio Design for Sustainaibility (DfS) del sistema Milli-Q® IQ 7010
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.
Contenuto correlato
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.