ASMUVLPA1
lampada UV ech2o® ASM
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
mercury-free UV LED
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
ech2o®
Parametri
265 nm (wavelength)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
La lampada ECH2O® per moduli ASM preserva l′integrità dell′acqua conservata nel serbatoio emettendo a intervalli regolari luce UV dall′azione battericida. Si tratta di una UV lampada a LED (265 nm) senza mercurio che impedisce la proliferazione batterica e la formazione del biofilm sulla superficie interna dei serbatoi di stoccaggio dell′acqua Milli-Q® IQ/IX.
Applicazioni
It prevents the formation of biofilm and proliferation of bacteria inside the storage tank.
Note legali
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany