Documenti fondamentali
TANKV01A1
Milli-Q
Filtro di sfiato
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato per serbatoi di stoccaggio dell’acqua
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Altezza
15.5 cm (6.1 in.)
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questo filtro di sfiato, riprogettato per una perfetta integrazione, assicura una protezione sempre più elevata dell′acqua pura immagazzinata da contaminanti aerodispersi quali la CO2, i composti organici, le particelle solide e i microrganismi. Man mano che il serbatoio si svuota dell′acqua che contiene, l′aria che entra nel sistema passa attraverso il filtro. In questo modo, la quantità di contaminanti di origine atmosferica che entrano nel serbatoio viene ridotta in maniera significativa, evitando la formazione di un biofilm all′interno del serbatoio e mantenendo la qualità dell′acqua pura conservata.
Il filtro di sfiato collocato sulla sommità del serbatoio di stoccaggio può essere sostituito con facilità e si inserisce senza sforzo, con il minimo ingombro.
Da usare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX.
Applicazioni
Il filtro di sfiato offre una protezione eccellente dai contaminanti aerodispersi.
Caratteristiche e vantaggi
Per proteggere dai contaminanti l′acqua pura, il filtro di sfiato è dotato di:
  • carbone attivo per assorbire i composti organici volatili;
  • calce sodata per la rimozione della CO2;
  • filtro a membrana idrofobico per la ritenzione di particelle solide e batteri.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany