STBMRFD64
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluid D Washing Solution, Fluid D for Sterility testing, washing fluid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 4 × 600 mL
tecniche
microbiological culture: suitable
Volume del flacone
600 mL , filling volume
pH
7.1 ± 0.2 (25 °C)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1