Key Documents
PX1834
Supelco
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310, OmniSolv®
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-661-7
product name
2-Propanolo, OmniSolv®
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤204 nm
Assorbanza UV
λ: 204 nm Amax: ≤1.00
λ: 205 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.35
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
PX1834P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 204 nm1.00AU maxUV Abs. at 205 nm0.80AU maxUV Abs. at 210 nm0.35AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 240 nm0.02AU maxUV Abs. at 260 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off204nm maxWater (H2O)0.05% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Isopropanolo 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanolo