Documenti fondamentali
AX0441
Supelco
Reagent Alcohol
94.0-96.0%, 89.0-92.0 % (v/v) ethanol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Nome del prodotto
Alcohol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
Grado
reagent
Livello qualitativo
200
300
Saggio
94.0-96.0%
Stato
liquid
Composizione
methanol, 3.5-5.5%
iso-propyl alcohol, 4.0-6.0%
Concentrazione
89.0-92.0 % (v/v) ethanol
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.075% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clear colorless
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 12 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
AX0441-7 is packaged in poly-coated glass bottles.
Prior to shipment of unit sizes of Reagent Alcohol over 4L, a letterhead application approved by the Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms (ATF) must be on file with EMD Chemicals.
Used as the final stage in dehydration for processing tissue especially in electron microscopy.
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Stato fisico
Clear, colorless, flammable liquid, hydrophilic and miscible with water.
Risultati analitici
Assay (ethanol + methanol): 94.0-96.0% (v/v)
Assay (ethanol): 89.0-92.0% (v/v)
Assay (isopropyl alcohol): 4.0-6.0% (v/v)
Assay (methanol): 3.5-5.5% (v/v)
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.075% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)