563935
2-Propanol
70% in H2O
Sinonimo/i:
Isopropanolo, 2-Propanolo, Alcol isopropilico, IPA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Isopropanolo, 70% in H2O
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
33 mmHg
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
2-13.4 %
Concentrazione
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
P. eboll.
80.9-83.2 °C
Punto di fusione
-89.5 °C
Densità
0.858 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Solvent in organic synthesis
- Chemical intermediate
- Disinfectant
- Cleaning
- Sample preservative
Prodotti correlati
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
72.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.2 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll