PX1840
Isopropyl Alcohol
70% Reagent
Sinonimo/i:
IPA, 70% alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
42 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
36 mo. (from manufacture date)
Composizione
Isopropyl Alcohol, 70%
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
Temp. transizione
flash point 18 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Applicazioni
- A ‘green′ reaction solvent for the preparation of high molecular weight, high strength cycloaliphatic diisocyanate based silicone-urea copolymers.
- A granulating agent to determine the endpoint for microcrystalline cellulose (MCC-102) using the powder rheometer and thermal analysis.
- An extraction solvent for the extraction of oil from microalgae that have high polar lipid content.
- A solvent in the dehydration and paraffinization of tissues.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C