Documenti fondamentali
PR0G000T3
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard® T3
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Residuo alogenato
<1 ppm (Cl2)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Direct
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® è progettato per rimuovere particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero dall′acqua di rubinetto. Così si protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, contaminazione organica e dall′ossidazione dovuta al cloro.
Il blocco di pretrattamento Progard® T3 garantisce l′ottimizzazione della durata e delle prestazioni del sistema.
La sostituzione dei consumabili quando richiesta dal sistema è fondamentale perché le sue prestazioni continuino a soddisfare le specifiche operative.
Ideato per l′impiego con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® Direct.
Applicazioni
Rimozione dall′acqua di rubinetto di contaminanti organici, cloro libero e particelle, per proteggere la membrana da RO.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il blocco di pretrattamento Progard® T3 è realizzato in polipropilene ed EPDM.
  • Adatto a trattare un′acqua di rubinetto con indice di densità del limo (SDI) < 5, Cl2 < 1 ppm.
  • Contiene carbone attivo naturale con area superficiale e cinetica d′adsorbimento elevate, compatibile con un′acqua d′alimentazione contenente fino a 1 ppm di cloro.
  • Grazie a un′elevata capacità e a una ritenzione ottimale, il filtro di profondità è in grado di tollerare valori di SDI dell′acqua di alimentazione fino a 5.
  • Include polifosfati, scelti in modo specifico per evitare incrostazioni senza alcun rilascio di ioni.
  • Tracciabilità totale con i blocchi di pretrattamento e-Sure Tag - T3 che integrano la tecnologia RFID. In questo modo la visibilità sui parametri della confezione è istantanea, con la garanzia di una prestazione sicura e ottimale del sistema, con totale tracciabilità.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany