QPAK00TEX
Cartuccia di purificazione finale QPAK® TEX
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of organic and ionic contaminants down to trace levels, when fed with purified water
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione QPAK®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
QPAK®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
tecniche
ion chromatography: suitable
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Compatibilità
for use with Milli-Q® Direct
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per il trattamento finale QPAK® TEX è progettata per la rimozione dei contaminanti ionici e organici fino a livelli di tracce, se alimentata con acqua purificata. La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e a elevata purezza, per minimizzare la fuoriuscita di contaminanti estraibili. Da utilizzare con i sistemi Milli-Q® Direct.
Applicazioni
Rimuove contaminanti ionici e organici fino ai livelli di tracce.
Caratteristiche e vantaggi
- Materiale di consumo originale per la sostituzione del filtro della cartuccia QPAK® – QPAK00TEX.
- L′etichetta e-Sure per l′identificazione mediante radiofrequenza (RFID) assicura la piena tracciabilità e la visibilità istantanea dei parametri della confezione.
- Utilizza resine organex e aa scambio ionico.
- Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany