Key Documents
MPGL04001
Milli-Q
Filtri Millipak® 40
0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense for the Alpha-Q and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Sinonimo/i:
Filtro Millipak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤1.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
NPT inlet connection
outlet hose barb
Compatibilità
for use with Alpha-Q
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I prodotti con membrane Millipak® sono concepiti per operazioni di filtrazione di routine in laboratorio. I filtri Millipak® sono prodotti sperimentati e migliori nella loro classe usati in sistemi di purificazione di acque di laboratorio per fornire acqua priva di particolato e di batteri per soddisfare le severe esigenze di applicazioni scientifiche.
Applicazioni
Acqua purificata passata attraverso un filtro Millipak® 40 può essere usata per qualsiasi impiego di laboratorio in cui sia necessario che l′acqua sia priva di batteri o particolati.
Caratteristiche e vantaggi
  • I filtri a membrana Millipak® sono costituiti da membrane PVDF Durapore® , offrono elevate portate e alta produttività con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica.
  • La membrana è supportata da un disco in plastica rigida con canali che assicurano un buon flusso dell′acqua e resistenza agli sbalzi di pressione senza il rischio di rotture della membrana,
  • I filtri a membrana Millipak® sono basati su una esclusiva struttura a dischi sovrapposti per minimizzare il volume di ritenzione e la dispersione di particelle.
  • Connettere alla uscita della sorgente d′acqua come i POD dei sistemi Milli-Q® di purificazione dell′acqua .
  • La campana protettiva impedisce la penetrazione di contaminazione batterica dall′aria durante la dispensazione.
  • Manutenzione semplice: il filtro si monta e sostituisce facilmente.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che applica le Pratiche di Buona Fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso:
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
I campioni per la ritenzione batterica
mostravano ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ CFU/cm² usando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany