Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
MAB397
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-glutamate receptor 2, extacellulare, clone 6C4
clone 6C4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
GluR2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C4, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, rat, canine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Gria2(482667)
mouse ... Gria2(14800)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
Descrizione generale
I recettori del glutammato (GluRs) possono essere classificati come ionotropici o metabotropici e sono suddivisi in sottogruppi in base al tipo di agonista preferito (NMDA, AMPA o acido kainico). Esistono quattro tipi di subunità GluR selettive per AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. In generale, i recettori AMPA mediano la trasmissione sinaptica veloce nella maggior parte delle sinapsi eccitatorie, con stechiometria dipendente dalle subunità che li compongono. Sebbene la composizione delle subunità dei recettori AMPA vari, devono contenere almeno una subunità GluR2 modificata (mediante editing) per essere impermeabili al calcio. Il residuo critico che controlla la permeabilità al calcio si trova nella regione del poro canale. In GluR1, GluR3 e GluR4 questa regione è occupata da un residuo di Gln. Diversamente in GluR2 vi si trova un residuo di Arg. È stato dimostrato sperimentalmente che la presenza di Arg in questa posizione blocca la permeabilità allo ione Ca2+, mentre la presenza di Gln non ha effetto. La permeabilità al calcio nei canali dei diversi recettori AMPA potrebbe avere un'importanza significativa nel danno neurotossico patologico e nei cambiamenti a lungo termine delle risposte del sistema nervoso.
Specificità
Riconosce il grande dominio N-terminale extracellulare di GluR2. Non si è osservata alcuna reattività crociata con altre subunità GluR per AMPA/recettore del Kainato. In analisi di Western blot su estratti cerebrali da ratto, scimmia macaco e cane, MAB397 riconosce una banda a circa 102 kDa corrispondente alla GluR2 full lenght. Altre proteine osservate in Western blot a 66 kDa o a peso molecolare inferiore sembrano essere prodotti di degradazione di GluR2 (Vissavajjhala, 1996). In analisi immunocitochimiche, GluR2 risulta essere ampiamente distribuita sia a livello cellulare che sinaptico. MAB397 riconosce la GluR2 presente nella grande maggioranza degli interneuroni GABAergici (ma non in tutti).(Vissavajjhala, 1996).
Applicazioni
Immunocitochimica:
un lotto precedente è stato utilizzato su cellule fissate con paraformaldeide al 4%: 2-3 µg/ml (Vissavajjhala, 1996; Osten, 1998; Passafaro, 2001)
ELISA/RIA:
un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in ELISA/RIA (Vissavajjhala, 1996).
Immunostochimica su sezioni di cervello spesse 50 µm fissate con paraformaldeide al 4%: 1:500-1:800 (Vissavajjhala, 1996; Yung, 1998; Kumar; 2002).
Immunoprecipitazione: 2-4 µg/ml (Osten, 1998).
Western blot: 1-2 µg/ml (Vissavajjhala, 1996; Osten, 1998); si consiglia l′uso di preparazioni di membrana per un segnale più intenso.
Le diluizioni e i protocolli di lavoro ottimali devono essere determinati dall′utente finale.
L'anticorpo anti-subunità GluR2 del recettore del glutammato, extracellulare, clone 6C4, rileva il livello di GluR2. Il suo uso è stato validato e riportato in letteratura in oltre 50 pubblicazioni per applicazioni di ELISA, IC, IH, IP, RIA e WB.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato GluR2 in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
102 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a di topo purificata, liquido in tampone contenente PBS, senza conservanti.
Immunoglobulina purificata da surnatante di coltura.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 ºC in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG2a e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: Corteccia cerebrale e neuroni piramidali, lisato di cervello di topo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
A developmental switch of AMPA receptor subunits in neocortical pyramidal neurons.
Sanjay S Kumar, Alberto Bacci, Viktor Kharazia, John R Huguenard
The Journal of Neuroscience null
Reversible paraneoplastic limbic encephalitis associated with antibodies to the AMPA receptor.
Bataller L, Galiano R, Garcia-Escrig M, Martinez B, Sevilla T, Blasco R, Vilchez JJ, Dalmau J
Neurology null
Contribution of the global subunit structure and stargazin on the maturation of AMPA receptors.
NF Shanks, T Maruo, AN Farina, MH Ellisman, T Nakagawa
The Journal of Neuroscience null
Tyrosine phosphatases regulate AMPA receptor trafficking during metabotropic glutamate receptor-mediated long-term depression.
Moult, PR; Gladding, CM; Sanderson, TM; Fitzjohn, SM; Bashir, ZI; Molnar, E; Collingridge, GL
The Journal of Neuroscience null
Tyrosine phosphorylation and regulation of the AMPA receptor by SRC family tyrosine kinases.
Hayashi, T; Huganir, RL
The Journal of Neuroscience null
Articoli
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.