Documenti fondamentali
MABN1189
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GluR2, clone 14C12.2
clone 14C12.2, from mouse
Sinonimo/i:
Glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, GluR2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14C12.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Descrizione generale
Il recettore 2 del glutammato (UniProt P19491; noto anche come recettore 2 del glutammato AMPA-selettivo, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, GluR2, recettore ionotropico del glutammato, AMPA 2) nel ratto è codificato dal gene Gria2 (chiamato anche Glur2), (Gene ID 29627). Quelli del glutammato sono recettori sinaptici situati principalmente sulle membrane delle cellule neuronali. Questi recettori svolgono un ruolo importante nella comunicazione neurale, nella formazione della memoria, nell′apprendimento e nella regolazione mediando l′eccitazione postsinaptica dipendente dal glutammato. I recettori glutammatergici si dividono in due classi: recettori ionotropici del glutammato (iGluR) e recettori metabotropici del glutammato (mGluR). L′attivazione dei recettori iGluR in seguito al legame del glutammato determina l′apertura del poro-canale, mentre gli mGluR, associati a proteine G, attivano indirettamente i canali ionici della membrana plasmatica tramite una cascata di segnali. Sebbene tutti i recettori iGluR e mGluR leghino il glutammato, essi mostrano affinità diverse nei confronti di altri ligandi chimici, come NMDA, kainato, AMPA, L-AP4, ACPD, L-QA e tale distinzione viene utilizzata per suddividere ulteriormente questi recettori in sottotipi. Il recettore 2 del glutammato è un iGluR sensibile ad AMPA; viene inizialmente prodotto con una sequenza peptidica segnale N-terminale (a.a. 1-24), la cui rimozione genera il recettore maturo comprendente 4 eliche transmembrana (a.a. 544-564, 592-610, 617-637, 813-833), un ampio dominio extracellulare N-terminale (a.a. 24-543), seguito da due anse intracellulari (a.a. 565-591, 611-616), un'ansa extracellulare (a.a. 638-812) e una coda citoplasmatica C-terminale (a.a. 834-883).
Specificità
Il clone 14C12.2 è mirato contro un epitopo all′interno del dominio extracellulare N-terminale presente in tutte le isoforme di splicing del GluR2 umano, murino, e di ratto descritte da UniProt (P42262, P23819, P19491).
Immunogeno
Frammento del dominio extracellulare N-terminale di GluR2 ricombinante di ratto con tag GST
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:50-1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato GluR2 in sezioni di tessuto cerebrale di topo (ippocampo) e umano (cervelletto e corteccia cerebrale).
Saggio di western blotting: una concentrazione di 0,5 µg/ml di questo anticorpo ha rivelato GluR2 in 10 µg di estratto di membrane plasmatiche di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-GluR2, clone 14C12.2, N° Cat. MABN1189, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico diretto contro il recettore 2 del glutammato; è stato testato in Western Blotting e immunoistochimica (paraffina).
Qualità
Valutata mediante Western blotting in membrane plasmatiche di topo.
Saggio di Western blotting: una concentrazione di 0,5 µg/ml di questo anticorpo ha rivelato GluR2 in 10 µg di estratto di membrane plasmatiche di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 110 kDa. Per via della glicosilazione, le dimensioni ricavate dalle bande target risultano maggiori rispetto ai pesi molecolari calcolati (peptide segnale rimosso) di 96,18/96,24/97,96/93,78 kDa (isoforme umane Flop/Flip/3/4), 96,02/83,54/101,9/100,2 kDa (isoforme murine 1/2/3/4), 90,05/96,11/97,78 kDa (isoforme di ratto Flop/Flip/3). In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: MAB397
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
John Lee et al.
eLife, 10 (2021-11-05)
Acoustic overexposure and aging can damage auditory synapses in the inner ear by a process known as synaptopathy. These insults may also damage hair bundles and the sensory transduction apparatus in auditory hair cells. However, a connection between sensory transduction
Lei-Lei Liu et al.
Molecular vision, 25, 780-790 (2019-12-11)
The neuromodulator dopamine plays an important role in light adaptation for the visual system. Light can stimulate dopamine release from dopaminergic amacrine cells (DACs) by activating three classes of photosensitive retinal cells: rods, cones, and melanopsin-expressing intrinsically photosensitive retinal ganglion
Shi Di et al.
eNeuro, 6(4) (2019-07-14)
Magnocellular neuroendocrine cells (MNCs) of the hypothalamus play a critical role in the regulation of fluid and electrolyte homeostasis. They undergo a dramatic structural and functional plasticity under sustained hyperosmotic conditions, including an increase in afferent glutamatergic synaptic innervation. We
Ann N Hoffman et al.
Neurotrauma reports, 2(1), 200-213 (2021-05-04)
Traumatic brain injury (TBI)-induced disruptions in synaptic function within brain regions and across networks in the limbic system may underlie a vulnerability for maladaptive plasticity and contribute to behavioral comorbidities. In this study we measured how synaptic proteins respond to