Documenti fondamentali
ABN241
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GluR1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Glutamate receptor 1, GluR-1, AMPA-selective glutamate receptor 1, GluR-A, GluR-K1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, GluA1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Descrizione generale
I recettori per il glutammato (GluR) costituiscono un gruppo diversificato di molecole che intervengono mediando gran parte della trasmissione sinaptica eccitatoria nell'SNC dei vertebrati. Possono essere di tipo ionotropico o metabotropico e sono ulteriormente classificati in base al loro agonista preferenziale (NMDA, AMPA o acido kainico). Esistono quattro tipi di subunità GluR selettive per AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. In generale, i recettori AMPA mediano la trasmissione sinaptica veloce nella maggior parte delle sinapsi eccitatorie con stechiometria dipendente dalle subunità che li compongono. Il residuo cruciale per il controllo della permeabilità al calcio risiede nella regione ad ansa del canale. In GluR1, GluR3 e GluR4, questa posizione è occupata da un residuo di Gln. L'inserimento o la rimozione dei canali oligomerici GluR1/GluR4 dalle membrane postsinaptiche sembra dipendere dall'attività di potenziamento a lungo termine (LTP)/depressione a lungo termine (LTD), mentre gli oligomeri GluR2/GluR3 si muovono continuamente dentro e fuori da queste membrane.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il dominio extracellulare di GluR1.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente al dominio extracellulare di GluR1 di ratto.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato GluR1 in tessuto cerebrale e di cervelletto umano.
Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-GluR1 è altamente specifico per GluR1. È stato testato in Western blotting & IHC (paraffina).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 2,0 µg/mL ha permesso di rivelare GluR1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~110 kDa
Linkage
Sostituisce: PC246-100UG
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Megan L Rudolph et al.
The European journal of neuroscience (2020-07-01)
Evidence from both human and animal studies demonstrates the importance of social stress in the development of addiction-related behaviour. In rats, intermittent social defeat stress causes long-lasting psychostimulant cross-sensitization. Our recent data reveal heightened expression of AMPA receptor (AMPAR) GluA1
Ayush Singh et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 78(4), 1661-1678 (2020-11-14)
Certain individuals, here referred to as Non-Demented with Alzheimer Neuropathology (NDAN), do not show overt neurodegeneration (N-) and remain cognitively intact despite the presence of plaques (A+) and tangles (T+) that would normally be consistent with fully symptomatic Alzheimer's disease
Juhwan Kim et al.
Molecules and cells, 41(5), 454-464 (2018-05-15)
Crosstalk between G-protein signaling and glutamatergic transmission within the brain reward circuits is critical for long-term emotional effects (depression and anxiety), cravings, and negative withdrawal symptoms associated with opioid addiction. A previous study showed that Regulator of G-protein signaling 4
Dipen Rajgor et al.
Cell reports, 31(12), 107785-107785 (2020-06-25)
Molecular mechanisms underlying plasticity at brain inhibitory synapses remain poorly characterized. Increased postsynaptic clustering of GABAA receptors (GABAARs) rapidly strengthens inhibition during inhibitory long-term potentiation (iLTP). However, it is unclear how synaptic GABAAR clustering is maintained to sustain iLTP. Here
Balaji Krishnan et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-05-01)
The proposed deep space exploration to the moon and later to Mars will result in astronauts receiving significant chronic exposures to space radiation (SR). SR exposure results in multiple neurocognitive impairments. Recently, our cross-species (mouse/rat) studies reported impaired associative memory