AB1768-I
Anti-GluR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
There is no known homology to mouse and rat GluR1, GluR3 and GluR4. There was no homology detected to GluR1 and GluR3 in human, but there is 67% sequence homology to GluR4. An uncharacterized band may be observed at ~75 kDa in some cell lysates.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1