Documenti fondamentali
MAB378
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AP20
Sinonimo/i:
Microtubule Associated Protein 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-MAP2A, AP20, ascites fluid, clone AP20, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AP20, monoclonal
Reattività contro le specie
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
Descrizione generale
MAP-2 (proteina associata ai microtubuli 2) è una delle varie proteine​ad alto peso molecolare che svolgono un importante ruolo nell'assemblaggio dei microtubuli cerebrali. Oltre che con i microtubuli, la MAP-2 si associa ai neurofilamenti e ai filamenti di actina, il che suggerisce che possa avere un ruolo nell'interazione tra microtubuli, altri elementi del citoscheletro e organelli citoplasmatici (Binder, 1984).
MAP-2 è un marcatore specifico per i neuroni. Inoltre, MAP-2 mostra specificità intracellulare. Nel sistema nervoso centrale, la MAP-2 è confinata nei corpi cellulari e nei dendriti dei neuroni. Tuttavia, in alcuni casi anche gli assoni hanno mostrato una debole positività per MAP-2 (Caceres, 1984; Binder, 1986). MAP-2 è distribuita uniformemente in tutta la cellula quando è espressa per la prima volta nei neuroni in coltura ma assume una localizzazione più selettiva man mano che procede lo sviluppo dendritico (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Specificità
MAP2a & b. Non riconosce altre varianti.
Immunogeno
MAP2 bovina
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
1:50-1:200. AP20 colora i dendriti e i corpi cellulari dei neuroni ma non gli assoni. Un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in immunoistochimica.
Western blotting:
profili SDS-PAGE: In SDS-PAGE la MAP-2 di ratto adulto migra sotto forma di doppietto strettamente associato con un peso molecolare di circa 300 kD. Nella fase iniziale dello sviluppo cerebrale (10°giorno postnatale nei ratti), MAP-2 migra invece come una singola banda, identica alla banda di peso molecolare inferiore del doppietto MAP-2 visibile nell′adulto (MAP-AP20). Più avanti nello sviluppo (17°-18° giorno postnatale), la mobilità di MAP-2 cambia e compare il doppietto osservabile nell′adulto. (Nel midollo spinale, la conversione alla forma adulta avviene prima).
Western blotting: È stata usata una diluizione 1:500 di un lotto precedente.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Rileva MAP2A utilizzando questo anticorpo anti-MAP2A, AP20, validato per l'uso in IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Qualità
Testato regolarmente mediante Western blotting su lisati di cellule PC12.
Analisi mediante Western blotting:
una diluizione 1:500 di questo lotto ha rilevato MAP2 in 10 μg di lisato di cellule PC12.
Descrizione del bersaglio
~300 kDa
Linkage
Sostituisce: MAB3418
Stato fisico
IgG1 monoclonale di topo non purificata, liquido ascitico in tampone contenente azoturo di sodio 15 mM
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento a -20ºC in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B.: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Neuroni in coltura.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
SDF1 reduces interneuron leading process branching through dual regulation of actin and microtubules.
Lysko, DE; Putt, M; Golden, JA
The Journal of Neuroscience null
Cell Death induced by a caspase-cleaved transmembrane fragment of the Alzheimer amyloid precursor protein
Nishimura, I. et al
Cell Death and Differentiation, 9(2), 199-208 (2002)
Changqing Xu et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 11(2), 316-331 (2016-03-20)
In the era of combined antiretroviral therapy (cART), human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is now considered a chronic disease that specifically targets the brain and causes HIV-1-associated neurocognitive disorders (HAND). Endocannabinoids exhibit neuroprotective and anti-inflammatory properties in several central
Host Cell Preference of Toxoplasma gondii Cysts in Murine Brain: A Confocal Study.
Melzer, TC; Cranston, HJ; Weiss, LM; Halonen, SK
Journal of neuroparasitology null
Glia protects neurons against extracellular human neuromelanin.
Depboylu, Candan, et al.
Neuro-Degenerative Diseases, 4, 218-226 (2007)