Documenti fondamentali
AB1543
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sinapsina 1
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Synapsin-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN1(6853)
Descrizione generale
La sinapsina I è uno dei membri della famiglia delle sinapsine. Le sinapsine sono delle fosfoproteine neuronali associate alla superficie citoplasmatica delle vescicole sinaptiche. I membri della famiglia delle sinapsine sono caratterizzati da domini proteici comuni e sono implicati nella sinaptogenesi e nella modulazione del rilascio dei neurotrasmettitori. Tali funzioni delle sinapsine suggeriscono un loro potenziale ruolo in diverse malattie neuropsichiatriche. La sinapsina 1 è implicata nella regolazione dell'assonogenesi e della sinaptogenesi. E′ un substrato per diverse proteine chinasi e la sua fosforilazione potrebbe avere un ruolo nella regolazione di questa proteina a livello del terminale nervoso. Mutazioni a carico del gene sinapsina 1 potrebbero essere associate a malattie X linked con degenerazione neuronale primaria, come la sindrome di Rett.
Specificità
Sinapsina I (Mr di 80,000 e 77,000). L'immunomarcatura è bloccata dal preassorbimento dell'anticorpo con la sinapsina I. La sinapsina si trova solo nel terminale nervoso cerebrale ed è un eccellente marcatore per le sinapsi.
Immunogeno
Sinapsina I (miscela di Ia e Ib) purificata da cervello bovino.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva la sinapsina I usando questo anticorpo anti-sinapsina I validato per l'uso in IC, IH(P), IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Sinapsi & biologia delle sinapsi
Western blot:
e′ stata usata una diluizione 1:1000 di un lotto precedente, rilevazione mediante ECL.
Immunocitochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:500-1:2,000 di un precedente lotto.
Immunoprecipitazione:
un quantitativo di 5 μl di un lotto precedente ha immunoprecipitato tutta la sinapsina da 200 μg di cervello di ratto.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Qualità
Immunoistochimica (paraffina): pattern/morfologia di colorazione rappresentativa della sinapsina in neuroni di ippocampo di ratto. Il tessuto è stato pretrattato con citrato pH 6.0 per il recupero dell'antigene. Un precedente lotto di questo anticorpo è stato diluito 1:1000, quindi rilevato mediante IHC-Select con HRP-DAB. L'immunoreattività appare direttamente associata all'estremità terminale del corpo cellulare neuronale.
Colorazione in IHC-paraffina con recupero dell'epitopo: ippocampo di ratto
Descrizione del bersaglio
77 e 80 kDa
Stato fisico
Antisiero policlonale di coniglio in tampone privo di conservanti.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20ºC.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Neuroni primari di ippocampo di topo, lisato di cervello di topo, cellule PC-12.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Cleavage of the vesicular glutamate transporters under excitotoxic conditions.
Lobo, Andrea C, et al.
Neurobiology of Disease, 44, 292-303 (2011)
TPM3 and TPM4 gene products segregate to the postsynaptic region of central nervous system synapses.
Guven, K; Gunning, P; Fath, T
Bioarchitecture null
Interaction of NMDA receptors and L-type calcium channels during early odor preference learning in rats.
Jerome, David, et al.
The European Journal of Neuroscience, 36, 3134-3141 (2012)
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Fernando J Sepulveda et al.
PloS one, 5(7), e11820-e11820 (2010-08-03)
The mechanisms that induce Alzheimer's disease (AD) are largely unknown thereby deterring the development of disease-modifying therapies. One working hypothesis of AD is that Abeta excess disrupts membranes causing pore formation leading to alterations in ionic homeostasis. However, it is