Documenti fondamentali
MAB1924
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-laminina α5, clone 4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA2(3908)
Specificità
Reagisce con il dominio globulare della catena alfa 5 della laminina intatta e blocca l′attività di stimolazione neuritica della laminina. Originariamente si pensava che questo anticorpo riconoscesse la laminina alfa 1 o A, ma l′ulteriore caratterizzazione ne ha confermato la specificità per la catena alfa 5 della laminina [vedere Tiger, C.F. (1997) J. Biol. Chem. 272: 28590].
Applicazioni
ELISA (legame massimale del 50% alla laminina umana): >1:11.000.
Immunofluorescenza: la distribuzione della colorazione tissutale è più coerente con quanto osservato per la laminina alfa 5 nel topo (Miner et al., 1997)
Cromatografia per affinità
Immunoprecipitazione
In Western blotting non funziona
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-laminina α5, clone 4C7, è un anticorpo contro la catena α5 della laminina che trova uso nei saggi ELISA, IH & IP.
Stato fisico
Liquido ascitico non purificato senza conservanti.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto muscolare striato in via di sviluppo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Dysferlin associates with the developing T-tubule system in rodent and human skeletal muscle.
Klinge L, Harris J, Sewry C, Charlton R, Anderson L, Laval S, Chiu YH, Hornsey M et al.
Muscle and Nerve null
Titin mutation segregates with hereditary myopathy with early respiratory failure.
Gerald Pfeffer,Hannah R Elliott,Helen Griffin,Rita Barresi,James Miller,Julie Marsh et al.
Brain null
Y He et al.
Neurology, 57(7), 1319-1322 (2001-10-10)
The authors report a case of congenital muscular dystrophy with mild nonprogressive muscle weakness, white matter hypodensity, and absence of the laminin alpha2 chain in muscle fibers with two antibodies, but not with four others. They identified mutations in LAMA2
Jamie L Maciaszek et al.
Biophysical journal, 102(5), 1137-1143 (2012-03-13)
Collapse and sudden death in physical training are the most serious complications of sickle cell trait (SCT). There is evidence that erythrocytes in SCT patients aggregate during strenuous exercise, likely because of adhesive interactions with the extracellular matrix (ECM) and
S Matsubara et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 9(6-7), 388-398 (1999-11-02)
Despite the recent advance in genetic study of Fukuyama-type congenital muscular dystrophy (FCMD), the mechanism of muscle degeneration in the disease remains unclear. To clarify it, muscle biopsies from six cases of FCMD were subjected to immunohistochemical and ultrastructural studies.