MAB3318
Anti-TIMP-3 Antibody, a.a. 170-188, clone 136-13H4
clone 136-13H4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
136-13H4, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP3(7078)
Specificità
MAB3318 cross-reacts with rabbit TIMP-3, but does not react with human TIMP-1 and human TIMP-2.
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin):10ug/mL
Immunohistochemistry (Frozen): 2 ug/mL
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Breast carcinoma tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2