Documenti fondamentali
754161
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4INO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
207-212 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)