MAB1501-AF647
Anti-Actin Antibody, clone C4, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1, Actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
The unconjugated version of this antibody (Cat. No. MAB1501) has been demonstrated to perform in WB, ELISA, ICC, IF, IHC, IH(P).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Actin in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
WGK 2