MAB1501X
Anti-Actin Antibody, clone C4, Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone C4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MAB1501, MAB1501R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2