CP1ALLRES
Cartuccia AFS®
For AFS® 3 systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
Virgin ion-exchange resins for ion removal
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
AFS®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Compatibilità
for use with AFS® (1999-2012)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le cartucce AFS® contengono una combinazione di matrici per la purificazione selezionate con cura per rimuovere i contaminanti ionici in tracce che possono pregiudicare ben determinate applicazioni. Le cartucce sono composte da polipropilene e polietilene, polimeri idonei alla produzione di acqua pura e certificati per essere a basso rilascio di composti ionici e sostanze organiche.
Applicazioni
La cartuccia AFS® rimuove i contaminanti ionici per produrre acqua della qualità richiesta dalla vostra applicazione
Caratteristiche e vantaggi
- Qualità dell′acqua garantita
- Conformità alle specifiche del sistema assicurata
- La tecnologia di purificazione contempla l′uso di resine a scambio ionico per la rimozione degli ioni.
Componenti
Resine a scambio ionico vergini per la rimozione di ioni
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany