Documenti fondamentali
CDRCKT060
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 60 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Sinonimo/i:
Cartuccia da osmosi inversa – 60 L/h
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
60 L/hr flow rate
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Descrizione generale
La cartuccia da osmosi inversa (RO) rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche dall'acqua potabile d'alimentazione.
Applicazioni
L′acqua RO viene usata nei laboratori per applicazioni quali il lavaggio ordinario, l′erogazione di acqua alle lavavetrerie e alle autoclavi, la preparazione di reagenti di base o per alimentare i sistemi di purificazione dell′acqua ultrapura.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany