Documenti fondamentali
CDRCHKIT2
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
High fouling RO Kit for RiOs 50 and Elix® 35 Water Purification System
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Descrizione generale
La membrana da osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particelle, batteri e molecole organiche. Da usare con i sistemi per la purificazione dell'acqua Elix® 35 e RiOs 50.
Applicazioni
L′acqua RO erogata dai sistemi Elix ed RiOs® viene usata in laboratorio, prevalentemente per applicazioni quali il lavaggio ordinario, la fornitura di acqua alle lavavetrerie e alle autoclavi o l′alimentazione dei sistemi per la purificazione di acqua pura ed ultrapura.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany