Documenti fondamentali
CDRC030HG
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 30 L/hr, For use with Elix® and RiOs water purification systems
Sinonimo/i:
Cartuccia da osmosi inversa – 30 L/h
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Descrizione generale
La membrana per osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche. Da usare con i sistemi per la purificazione dell'acqua Elix® e RiOs.
Applicazioni
L′acqua RO erogata dai sistemi RiOs ed Elix® viene usata in laboratorio, prevalentemente per applicazioni quali il lavaggio ordinario, la fornitura di acqua alle lavavetrerie e alle autoclavi o per alimentare i sistemi di purificazione di acqua pura ed ultrapura.
Caratteristiche e vantaggi
Ricambio autentico per sostituire la cartuccia da osmosi inversa - CDRC030HG.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany