Documenti fondamentali
PR0G00002
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard® 2 (lungo)
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Composizione
polyphosphate, activated carbon and 0.5 μm depth filter.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<2000 ppb
Residuo alogenato
<3 ppm (Cl2)
Compatibilità
for use with AFS® (1999-2012)
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard è stato ideato per pretrattare l′acqua rimuovendo particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero dall′acqua di rubinetto. Così si protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, contaminazione organica e dall′ossidazione dovuta al cloro. ® ®®® Replacement of consumables when requested by the system is key to maintain the system′s performance within specifications.
Applicazioni
Removal of organics, free chlorine, particles and colloids from tap water for optimal protection of the RO membrane.
Caratteristiche e vantaggi
  • ®
  • <<<
  • Natural activated carbon media exhibits a high surface area and adsorption kinetic, tolerating feed water containing up to 3 ppm of chlorine and 2000 ppb of TOC.
  • Depth filter media exhibits a high capacity and optimized retention, tolerating feed water with SDI up to 12.
  • Incorporates polyphosphate, specifically selected to avoid scaling without releasing ions.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany