Documenti fondamentali
CDRC75202
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
Produces RO purified water at a flow rate of 24 L/hr
Sinonimo/i:
Membrana per osmosi inversa – 24 l/ora
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 2 units
Parametri
24 L/hr flow rate
Alt. × Diam.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Descrizione generale
La membrana per osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche (MW >200kDa).
Applicazioni
L'acqua prodotta con osmosi inversa viene utilizzata nei laboratori per applicazioni generali come il risciacquo o l′alimentazione di lavatrici, autoclavi e sistemi di purificazione dell'acqua pura e ultrapura.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany