CF0F01205
Kit: ®
For use with Milli-Q® bowl water purification system fed by RO water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Dimensione pori
0.22 μm filter (absolute bacterial filter)
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
®
Caratteristiche e vantaggi
- Ω
- μ
Altre note
Indicazioni per l′uso
- Organismi trattenuti: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazioni: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 um. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany