ZLXUVL2L1
Lampada UV battericida
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Questa lampada UV battericida è progettata per ridurre il conteggio dei batteri nell′acqua pura prima che sia erogata per l′uso. Prima del rilascio, l′acqua pura viene igienizzata con questa lampada UV e filtrata nel punto di erogazione del sistema idrico. La lampada UV emette luce a 254 nm, per le applicazioni sensibili ai batteri.
Applicazioni
Lampada UV sostitutiva da usare con sistemi a volume elevato.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.