1.13203
UV lamp
Handheld, Portable, 366 nm, Suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Ultraviolet lamp, Ultraviolet ray lamp
Descrizione
SimPlate™ Total Plate Count (66003BC), SimPlate™ Yeast & Mold (66004BC), SimPlate™ Total Coliform & E. coli CI (66008BC)
Confezionamento
pkg of (1 unit)
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
sample preparation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali