Documenti fondamentali
ZEQ7UVLP0
Milli-Q
Lampada UV per fotossidazione
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Sinonimo/i:
Lampada UV per fotossidazione da utilizzare con i sistemi di purificazione per acqua ultrapura Milli-Q® EQ 7000/08/16
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Livello qualitativo
Caratteristiche
Low pressure mercury lamp
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri analitici
wavelength: 240-254 nm
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descrizione generale
La lampada UV per fotossidazione degrada i contaminanti organici presenti nell'acqua ultrapura riducendo il TOC (carbonio organico totale) a meno di 5 ppb.
Da usare con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7000/08/16.
Applicazioni
L′acqua trattata con questa lampada UV ha un basso livello di contaminanti organici ed è adatta a tutte le applicazioni sensibili a composti organici (HPLC, GC, ecc.)
Caratteristiche e vantaggi
  • Lampada UV a mercurio da 185 nm
  • Effetto fotossidativo
  • Sostituzione facile
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.