Documenti fondamentali
PR0G000S2
Milli-Q
Blocco di pretrattamento Progard® S2 (lungo)
Long, Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento Progard® S
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
EPDM rubber
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Progard®
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<2000 ppb
Residuo alogenato
<3 ppm (Cl2)
Compatibilità
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento Progard® S2 è stato ideato per pretrattare l′acqua rimuovendo particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero dall′acqua di rubinetto. Così si protegge la membrana da osmosi inversa (RO) da incrostazioni minerali, contaminazione organica e dall′ossidazione dovuta al cloro.
Il blocco di pretrattamento Progard® S2 garantisce l′ottimizzazione della durata e delle prestazioni del sistema.
La sostituzione dei consumabili quando richiesta dal sistema è fondamentale perché le sue prestazioni continuino a soddisfare le specifiche operative.
Ideato per l′impiego con i sistemi di purificazione dell′acqua Direct-Q®, Elix® e RiOs 5/8/16.
Applicazioni
Rimozione dall′acqua di rubinetto di contaminanti organici, cloro libero e particelle, per proteggere la membrana da RO.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il blocco di pretrattamento Progard® S2 è realizzato in polipropilene ed EPDM.
  • Adatto a trattare un′acqua di rubinetto con indice di densità del limo (SDI) < 12, Cl2 < 3 ppm e TOC < 2000 ppb.
  • Contiene carbone attivo naturale con area superficiale e cinetica di adsorbimento elevate, in grado di tollerare un′acqua di alimentazione contenente fino a 3 ppm di cloro e 2000 ppb di TOC.
  • Per prevenire la proliferazione batterica, il carbone attivo naturale scelto è stato impregnato d′argento, un batteriostatico di comprovata efficacia.
  • Grazie a un′elevata capacità e a una ritenzione ottimale, il filtro di profondità è in grado di tollerare valori di SDI dell′acqua di alimentazione fino a 12.
  • Include polifosfati, scelti in modo specifico per evitare incrostazioni senza alcun rilascio di ioni.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany