Documenti fondamentali
QTUM000EX
Milli-Q
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
For use with Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis systems
Sinonimo/i:
Cartuccia per purificazione finale Quantum® EX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Livello qualitativo
Caratteristiche
(removes trace levels of organics and ions from ultrapure water)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia Quantum® è stata progettata per rimuovere dall′acqua ultrapura tracce di composti organici e ioni. È composta da resine Organex (miscela di carbone attivo sintetico & resine a scambio ionico vergini) e da resine a scambio ionico vergini
La cartuccia per la purificazione finale Quantum® EX può essere utilizzata con i sistemi Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis.
Applicazioni
Per i sistemi Milli-Q®. Contiene resine Organex & Ionex per composti organici e ioni in tracce.
Caratteristiche e vantaggi
  • Contiene resine Organex e Ionex per la rimozione di contaminanti organici e ionici presenti in tracce.
  • Manutenzione semplificata: si monta e si sostituisce facilmente.
  • Per la purificazione utilizza una tecnologia a scambio ionico.
  • Va sostituita ogni 6 mesi.
  • Certificato di Qualità disponibile online.
Componenti
  • Organex (miscela di carbone attivo sintetico & resine a scambio ionico vergini)
  • Resine a scambio ionico vergini
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany